Hait: Keitinkivet
Keitinkivet ovat inerttejä kappaleita, joita käytetään keitettävässä liuoksessa pitämään keittoliuos stabiilina koko keiton ajan. Estää isompien kaasukuplien muodostumista ja näin ylikiehumista. Keitinkiviä on erikokoisia ja mallisia ja eri materiaalista. <br />PTFE keitinkivet kestävät hyvin lämpötiloja noin +250 °C:een saakka ja kestävät lähes kaikkia kemikaaleja. PTFE on myös kestävä ja uudelleenkäytettävä. Huokoiset luonnonmateriaaliset keitinkivet sitovat tehokkaasti muodostuvat kaasut ja pitävät kiehumisen tasaisena koko keittämisen ajan.
Keitinkivet ovat inerttejä kappaleita, joita käytetään keitettävässä liuoksessa pitämään keittoliuos stabiilina koko keiton ajan. Estää isompien kaasukuplien muodostumista ja näin ylikiehumista. Keitinkiviä on erikokoisia ja mallisia ja eri materiaalista.
PTFE keitinkivet kestävät hyvin lämpötiloja noin +250 °C:een saakka ja kestävät lähes kaikkia kemikaaleja. PTFE on myös kestävä ja uudelleenkäytettävä. Huokoiset luonnonmateriaaliset keitinkivet sitovat tehokkaasti muodostuvat kaasut ja pitävät kiehumisen tasaisena koko keittämisen ajan.
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: For analytical work.
Tuoteluettelon nro: (330093Y)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Granules of fused alumina, to reduce 'bumping' in boiling liquids.
UOM: 1 * 250 g
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: For preparative work.
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Tefloniset keitinkivet estävät kuumennettavan liuoksen roiskumisen ja suurten kuplien muodostumisen. Raekoko: 4 mm. Pakattu uudelleensuljettavaan puss...
Tuoteluettelon nro: (85106-500G)
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Kuvaus: Boiling stones, 1-3 mm, Plastic Bottle,
UOM: 1 * 500 g
MSDS
Tuoteluettelon nro: (VERND1069103)
Toimittaja: Saint-Gobain
Kuvaus: Ultra-pure, virgin PTFE boiling stones promote gentle, efficient boiling and help prevent overheating, even of highly volatile liquids. Ideal for cont...
UOM: 1 * 450 g
Tuoteluettelon nro: (459-9121)
Toimittaja: POLLATH
Kuvaus: Grade A: For preparative work. Can be used in aqueous, neutral, basic media. Highly effective even in the case of multiple interruptions of the boilin...
UOM: 1 * 250 g
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom