Keitinkivet
Toimittaja: Bohlender
BOLA
459-9125EA 178 EUR
459-9125 534-0000
Keitinkivet
Keitinkivet
Tefloniset keitinkivet estävät kuumennettavan liuoksen roiskumisen ja suurten kuplien muodostumisen. Raekoko: 4 mm. Pakattu uudelleensuljettavaan pussiin. FDA-hyväksytty.
  • lämmönkesto: -200 - +250°C
  • kestävä, voidaan käyttää uudelleen
  • kemikaalinkesto: kestää lähes kaikkia kemikaaleja