Kaksoismuhvit
Toimittaja: Avantor
VWR®
241-0120EA 412 EUR
241-0120 241-0119
Kaksoismuhvit
Kourat Kaksoismuhvit
Halkaisijaltaan 12, 13 ja 16 mm tankojen kiinnittämiseen.
  • Kaksoismuhvin voi avata kokonaan ja tangon asettaa tukevasti suoraan haluttuun kohtaan
  • Helppo purkaa ja koota kuusiokoloavaimella (lisävaruste, tuotenro 241-0053)
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys, kestävä
* Kun ruostumattomasta teräksestä valmistettu muhvi lukitaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuun tankoon, sitä ei voida liikuttaa alle 3,5 Nm:n rotaatiovoimalla.