Hait: Aerosolisuihkepullot
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: LDPE, läpikuultava, PP-muovinen suihkutusosa.
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: Bottle made of HDPE, spray pump made of PP and stainless steel.
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: Suihkepullot, Turn ‘n’ Spray, kääntöventtiili, Tilavuus: 500 ml, Kork.: 240 mm
Tuoteluettelon nro: (215-4364)
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: Basic spray bottles are suitable for occasional spraying in various industries.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (215-6550)
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: Media-contacting parts PP, PE, glass-fibre-reinforced PA, V2A, FKM, bottle made of HDPE.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (300-0406)
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: The practical 360° spray function also allows for upside-down spraying with the Turn'n' Spray pressure sprayer, making it easy to reach typically diff...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (300-0407)
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: The food pressure sprayer has a transparent viewing window to make it easy to read the fill level. A rubber-coated ring stand ensures that the sprayer...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: LAMAPLAST
Kuvaus: LDPE, translucent.
Tuoteluettelon nro: (HECH49119010)
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: PE spray bottles with adjustable jet.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (215-4419)
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: HDPE, translucent.
UOM: 1 * 5 Items
Toimittaja: VITLAB
Kuvaus: White or translucent made from PP.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Bottle made of white LDPE (Low Density Polyethylene).
Tuoteluettelon nro: (KART328)
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: HDPE/PP.
UOM: 1 * 5 Items
Tuoteluettelon nro: (141-0285)
Toimittaja: WERNER & MERTZ BENELUX SA NV
Kuvaus: Foam gun for applying a stable foam carpet on horizontal and vertical surfaces. The dosage can be adjusted.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: LDPE
Toimittaja: SEMADENI
Kuvaus: Bottle made of polypropylene.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom