Suihkepullo, LaboPlast®
Toimittaja: Bürkle
215-6510EA 13.4 EUR
215-6510 215-6511 215-6513
Suihkepullo, LaboPlast®
Pullot Aerosolisuihkepullot
LDPE, läpikuultava, PP-muovinen suihkutusosa.
Nesteet voi suihkuttaa hienojakoisena sumuna tai kohdennettuna suihkuna.