Imupullo, pinnantasauspullo, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
215-1425EA 54.5 EUR
215-1425
Imupullo, pinnantasauspullo, DURAN®
Pullot Aspiraattorit
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Korkea lämmönkestävyys, voidaan autoklavoida
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
With unground neck, flared rim and glass tubing connector attached to the side above the bottom of the bottle. White, matt labelling area.
Sertifikaatit: DIN 12037