Imupullo, letkuliitännällä ja laskuhanalla, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
DURAN®
SCOT247026303EA 241 EUR
SCOT247026303 SCOT247024405
Imupullo, letkuliitännällä ja laskuhanalla, DURAN®
Pullot Aspiraattorit
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Korkea lämmönkestävyys, voidaan autoklavoida
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
With ground tube connector NS 29/32 and ground drain cock. Neck with ground sleeve and ground glass stopper.
Sertifikaatit: DIN 12037