Kanisteri, nelikulmainen, kahvallinen
Toimittaja: Emballator Mellerud Plast
215-1884EA 10.1 EUR
215-1884 215-1885 215-3079 216-0895 215-3057 216-0896
Kanisteri, nelikulmainen, kahvallinen
Pullot Jerry-kannut
HDPE Bottle with tight-fit lid, moulded handle and lid with locking ring.
Pullo, jossa tiivis kansi, muotoiltu kahva ja kannessa lukitusrengas Mallien vetoisuus 2,5–25 l Mallit, joiden vetoisuus on 5–25 l, on hyväksytty käytettäviksi vaarallisten aineiden kuljetuksessa
Pullo, jossa tiivis kansi, muotoiltu kahva ja kannessa lukitusrengas Mallien vetoisuus 2,5–25 l Mallit, joiden vetoisuus on 5–25 l, on hyväksytty käytettäviksi vaarallisten aineiden kuljetuksessa