Pullo, leveä suuaukko, säiliö, kierrekorkilliset
Toimittaja: Kartell
Kartell
216-2302EA 60.3 EUR
216-2302 216-2301
Pullo, leveä suuaukko, säiliö, kierrekorkilliset
Pullot Muovipullot
HDPE, läpikuultava, sininen kierrekorkki.
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kestää jopa +80 °C:n lämpötiloja (lyhyitä jaksoja jopa +120 °C)
  • Paksua muovia, erittäin kestävä rakenne, pistotulppa ja syvempi korkki estävät vuodot
Ihanteellinen jauheiden, tahnojen ja nesteiden säilytykseen. Helppo täyttää ja tyhjentää. Kantokahva. Soveltuu elintarvikkeille FDA:n standardien vaatimusten mukaisesti.