Koripullot, nelikulmaiset, kapea suuaukko, kierrekorkki, Azlon®
Toimittaja: SciLabware
Azlon®
216-3653EA 97.9 EUR
216-3653 216-3652 216-3651
Koripullot, nelikulmaiset, kapea suuaukko, kierrekorkki, Azlon®
Pullot Jerrykannut
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kestävät jopa +135 °C, autoklavoitavat
  • Erityisen leveä suuaukko, kahva hartiassa
Suurille nestemäärille tarkoitettu ratkaisu viljelyaineille, tislatulle vedelle tai muille liuoksille. Mitta-asteikko.