Tubuluspullot, kestävät, hanalliset, Azlon®
Toimittaja: SciLabware
Azlon®
215-3163EA 124 EUR
215-3163 215-3162 215-3161
Tubuluspullot, kestävät, hanalliset, Azlon®
Pullot Aspiraattorit
PP, kahdeksankulmainen, valkoinen kierrekorkki ja kestävä hana.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Voidaan autoklavoida +121 °C:ssa*
  • Sivussa oleva kapea suu helpottaa täyttämistä ja kaatamista
Ainutlaatuinen muotoilu säästää työpöytätilaa. Kiinteä kantokahva ja kohopainettu mitta-asteikko helpottavat ja nopeuttavat tilavuuden arviointia. Korkissa olevat poranohjaimet auttavat anturien ja syöttöletkujen asentamisessa. Kestävä vuotamaton hana avautuu ja sulkeutuu vain neljänneskierroksen käännöllä.
* Tulpat ja hanat on poistettava ennen autoklavointia.