Lisävarusteet, Hammastetut läpivientiliittimet, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
216-8932EA 22 EUR
216-8932 216-8931
Lisävarusteet, Hammastetut läpivientiliittimet, Nalgene®
Kiinnitykset ja liittimet
Nämä liittimet voidaan liittää useimpiin Nalgene®n ja muiden valmistajien tulppiin jälkikäteen ilman ilmanvaihtoa ja ilmansuodatinta tapahtuvaa nesteiden siirtoa varten. Tämä tehdään poraamalla tulppaan kaksi reikää, liittämällä sisäke ja letkuliittimet ja kiinnittämällä niihin sisähalkaisijaltaan 6:n tai 13 mm:n letkut. Mallin 53B Nalgene®-tulppiin (53 mm) sopivat vain 6 mm:n letkuliittimet, mallin 83B tulppiin (83 mm) sopivat sekä 6 että 13 mm:n liittimet.
  • Täydellinen konversiosarja, mukana malli ja kattavat ohjeet
  • Tiivis rakenne
  • Voidaan autoklavoida
PP-muoviset liittimet, asetaalimutterit, silikonitiivisteet ja TPE-muovinen korkki.