Lisävarusteet, Nopeatoimiset sulkuhanat, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
216-4423EA 48.9 EUR
216-4423
Lisävarusteet, Nopeatoimiset sulkuhanat, Nalgene®
Hanat
PP, mukana HDPE-putkisovitin.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys, lämmönkestävä (+135 °C), voidaan autoklavoida
  • Letkuille, joiden sisähalkaisija on 16 mm
  • Letkusovittimen kanssa letkuille, joiden sisähalkaisija on 6-9 mm
Nalgene®-säiliöiden hana, perusmalli.