Vaihtohana kertakäyttöpulloille ja tubuluspulloille
Toimittaja: Kartell
plastilab®
227-4009EA 11.8 EUR
227-4009
Vaihtohana kertakäyttöpulloille ja tubuluspulloille
Pullot Jerrykannut
HDPE, valkoinen
  • Hyvä kemikaalien kestävyys
  • Tiivis
  • Sopii tubuluspulloille (216-5745-216-5747)
¾' BSP -ruuvikierre.