Hait: Sentrifugipullot
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Sentrifugipullot, kierrekorkki, PC, Tilavuus: 500 ml, Halk. × P: 70×170 mm, PC, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PC / PPCO, leveä suuaukko, PP-kierrekorkki sisältää silikonitiivisteen, voidaan autoklavoida
Tarjous
Toimittaja: SORVALL
Kuvaus: These Fiberlite™ bottle systems combine a Nalgene bottle body with a newly designed Fiberlite cap closure.
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PPCO, jossa valkoinen PP-kierrekorkki ja silikonitiiviste.
Tuoteluettelon nro: (525-2471)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PC, pyöreä pohja, voidaan autoklavoida PP-kierresulun kanssa
UOM: 1 * 4 Items
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Super-speed centrifuge bottles are designed to boost productivity and pellet recovery in super speed large volume gross separation applications.
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Conical bottom and rimless, graduated.
Toimittaja: SORVALL
Kuvaus: Oval bottle with closure, sterile, single use, Tilavuus: 2000 ml, PP
Toimittaja: Corning
Kuvaus: PP, translucent or PC, clear.
Tuoteluettelon nro: (HERA75003870)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Tilavuus: 2000 ml
UOM: 1 * 2 Items
Tuoteluettelon nro: (215-0224)
Toimittaja: SEMADENI
Kuvaus: PPCO, translucent with PE screw cap.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: SORVALL
Kuvaus: These bottles are ideal for bacterial, yeast tissue isolations and viral harvesting.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom