Hait: Tippapullo
48  results were found
SearchResultCount:"48"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Soda-lime glass, amber.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PTFE, white.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Soda lime -lasi, kirkas tai ruskea.
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: LDPE, translucent or LDPE, white with white PP screw cap and LDPE dosing tip.
Tuoteluettelon nro: (215-7861)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PTFE/FEP, ETFE -tippalukko ja korkki.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Dropper bottles made up of natural/white low density polyethylene.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Dropping bottles are made of LDPE (low density polyethylene).
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: LDPE, läpikuultava, valkoinen PP-korkki.
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: LDPE, läpinäkyvä, värilliset PP-kierrekorkit (punainen, vihreä, sininen, valkoinen ja keltainen) ja LDPE-annostelukärki.
Tuoteluettelon nro: (215-1065)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: LDPE, white with colour-coded (red, green, blue, white and yellow) PP screw caps and LDPE dosing tip.
UOM: 1 * 25 Items
Tuoteluettelon nro: (NALG2416-0125)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: LDPE bottle, PE dropping pipette, neoprene bulb.
UOM: 1 * 6 Items
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: LDPE, translucent, with dropping seal and PP cap.
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PPCO with non-drip closure and cap made from blue PP.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: LDPE, translucent, with tip and cap.
Tuoteluettelon nro: (548-2001)
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Vial File -pullokotelo, 40 pulloa, joissa tippakärjet ja -korkit, LDPE, Tilavuus: 3 ml, Kork.: 49 mm, Ulkohalk.: 14 mm, LDPE, Kierre: 8-425
UOM: 1 * 40 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 48
no targeter for Bottom