Tippapullo, WHEATON®
Toimittaja: DWK Life Sciences
215-4003EA 712 EUR
215-4003 215-8000 215-8001 215-4002 215-4000 215-2761 215-8002 215-2760 215-4001 WHEAW211636
Tippapullo, WHEATON®
Pullot Tippapullo
LDPE, läpinäkyvä, valkoinen PP-korkki.
  • Hyvä kemikaalien kestävyys, lämmönkestävä (80 °C)
  • Pullo annostelee pisaran kerrallaan
  • Annostelukärjet napsahtavat tiiviisti paikoilleen ja ne on helppo poistaa täyttämistä varten
Pitkät tippakärjet ja korkit. Näillä tippapulloilla voi tehdä luotettavia ja toistettavia reagenssien ja muiden nesteiden annosteluja. Ne toimivat hyvänä vaihtoehtona pipeteille tai muille perinteisille annostelulaitteille. Ne sopivat useimpiin bioteknisiin, diagnostisiin ja farmaseuttisiin sovelluksiin.