Tippapullo, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
215-1065EA 65.3 EUR
215-1065
Tippapullo, Nalgene®
Pullot Tippapullo
LDPE, white with colour-coded (red, green, blue, white and yellow) PP screw caps and LDPE dosing tip.
Eri pulloissa olevat reagenssit on helppo erottaa korkin värin perusteella. Tippapulloilla voidaan reagenssit ja muut nesteet annostella toistuvasti ja luotettavasti. Tippapullot ovat hyvä vaihtoehto pipeteille ja muille perinteisille annostelulaitteille. Tippapullot soveltuvat useimpiin bioteknisiin, diagnostisiin ja farmaseuttisiin sovelluksiin.