Tippapullo, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
215-7861EA 93.3 EUR
215-7861
Tippapullo, Nalgene®
Pullot Tippapullo
PTFE/FEP, ETFE -tippalukko ja korkki.
  • Erinomainen kemikaalien kestävyys
  • Lämmönkestävä (150 °C), voidaan autoklavoida
  • Hihnan päässä oleva tiivis korkki ei joudu hukkaan
Soveltuu lähes kaikkien kemikaalien annosteluun pisara kerrallaan.