Tippapullo, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
215-6221EA 21.2 EUR
215-6221 215-6211 215-6222 215-6212
Tippapullo, DURAN®
Pullot Tippapullo
Soda lime -lasi, kirkas tai ruskea.
  • Hyvät kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet
  • Sovelluksiin, joissa ei tarvita suuria lämpötiloja
  • Vaihdettava NS-lasipipetti ja pipettikumi
Ruskea väri suojaa valoherkkiä aineita.