Hait: Kaasunpesupullot
27  results were found
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: Borosilicate glass 3.3.
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: DURAN®, borosilicate glass, clear, with PBT screw caps.
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: They are made of borosilicate glass 3.3 and the versatile and recyclable material offers good properties for the most diverse fields.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: Gas washing bottles acc. to Drechsel, with sintered filter disc, Por. 0, DURAN® Borosilikaattilasi, Tilavuus: 250 ml
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: Borosilicate glass 3.3.
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: Borosilicate glass.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: In Duran® glass, transparent, with PBT screw caps.
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: Borosilicat glass 3.3.
Tuoteluettelon nro: (201-9100)
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN®, borosilikaattilasi 3.3.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Tuoteluettelon nro: (201-0381)
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SCOT257040101)
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SCOT257030109)
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Borosilicate glass 3.3.
Toimittaja: VITLAB
Kuvaus: PFA, translucent.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom