Bottle heads, adjustable for gas washing bottles, Drechsel pattern, Quickfit®
Toimittaja: SciLabware
201-8629EA 73 EUR
201-8629
Bottle heads, adjustable for gas washing bottles, Drechsel pattern, Quickfit®
Tulpat ja korkit Pullojen sulkimet
PYREX®, borosilicate glass, without glass filter disc.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
With screwthread joint which allows height adjustment of the dip tube and hence permits use with either 125 ml or 250 ml Drechsel bottles. Detachable plastic screwthreads connectors for easy fitting of flexible tubing.