Hait: Hybridisaatiopullot
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Borosilikaattilasiputket, PBT-korkit, joissa PTFE/silikonivuoraus.
Toimittaja: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus: Hybridisation bottles, small, Malli: UVP, Borosilikaattilasia 3.3, Halk. × P: 35×150 mm
Toimittaja: THERMO HYBAID
Kuvaus: Bottle rack, for 6 hybridisation bottles of 35 mm, Malli: Hybaid
Tuoteluettelon nro: (WITG2.446.115)
Toimittaja: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Kuvaus: Borosilicate glass 3.3, with GL 45 screw cap and silicone sealing.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Cole Parmer
Kuvaus: Lasi, Halk. × P: 40×260 mm
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom