Hybridisaatioputki, WHEATON®
Toimittaja: DWK Life Sciences
732-4610EA 289 EUR
732-4610 732-4603 732-4604 732-4609 732-4602 732-4601 732-4605 732-4606 732-4608 732-4600 732-4607
Hybridisaatioputki, WHEATON®
Pullot Hybridisaatiopullot
  • Viisi pullokokoa monenlaisiin kalvokokoihin
  • Pullot sopivat useimpiin standardimallisiin hybridisaatiouuneihin
  • Raskastekoiset 3,2 mm:n sivuseinät tuovat lisäturvallisuutta
  • Turvapäällysteellisiä pulloja on saatavilla päällystettynä vahvalla, luisumista estävällä muovilla, mikä vähentää särkymistä ja altistusta vaarallisille aineille
  • Akryyliteline kuudelle hybridisaatiopullolle, turvalliseen kuljetukseen ja säilytykseen laboratoriossa. Saatavilla lisävarusteena.
Käyttökelpoinen nukleiinihappojen ja proteiinien blottaustöissä, joissa tarvitaan minimimäärä koetinliuosta. Nämä pullot poistavat sottaisten pussien tarpeen ja mahdollistavat hybridisaatio- ja pesuliuosten vaihtamisen kaatamalla nopeasti.
  • Viisi pullokokoa monenlaisiin kalvokokoihin
  • Pullot sopivat useimpiin standardimallisiin hybridisaatiouuneihin
  • Raskastekoiset 3,2 mm:n sivuseinät tuovat lisäturvallisuutta
  • Turvapäällysteellisiä pulloja on saatavilla päällystettynä vahvalla, luisumista estävällä muovilla, mikä vähentää särkymistä ja altistusta vaarallisille aineille
  • Akryyliteline kuudelle hybridisaatiopullolle, turvalliseen kuljetukseen ja säilytykseen laboratoriossa. Saatavilla lisävarusteena.