Purkit, leveä suuaukko, kierrekorkki
Toimittaja: Kartell
Kartell
216-5742EA 54.7 EUR
216-5742 216-2408 216-2403 216-2407 216-2406 216-2405 216-2404
Purkit, leveä suuaukko, kierrekorkki
Astiat ja purkit Astiat, yleiskäyttö
HDPE, translucent.
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Lämmönkestävä (–50...+80 °C)
  • Sopii jauheiden ja tahnojen säilytykseen ja kuljetukseen leveän suun ansiosta
Musta kierrekorkki ja tiiviste.
Sertifikaatit: Suitable for foodstuff according to EC regulation 10/2011.