HDPE, translucent with white PP screw cap.
- Hyvä kemikaalinkestävyys
- Kestää lämpötiloja −100...+120 °C
- Vakaa ja tukeva malli, kiinteä mitta-asteikko (sekä litrat että gallonat), tiivis korkki
Leveä pohja ja matala painopiste tekevät säiliöstä erittäin tukevan. Kaatonokka on riittävän pitkä nesteiden tarkkaan kaatamiseen. Tiivisteellä varustettu korkki ei voi kadota, sillä se on kiinnitetty kanisteriin. Uurretusta pohjasta saa hyvän otteen kaadettaessa.
- Hyvä kemikaalinkestävyys
- Kestää lämpötiloja -100...+120 °C
- Vakaa ja tukeva malli, kiinteä mitta-asteikko (sekä litrat että gallonat), tiivis korkki
Leveä pohja ja matala painopiste tekevät säiliöstä erittäin tukevan. Kaatonokka on riittävän pitkä nesteiden tarkkaan kaatamiseen. Tiivisteellä varustettu korkki ei voi kadota, sillä se on kiinnitetty kanisteriin. Uurretusta pohjasta saa hyvän otteen kaadettaessa.