HDPE, läpikuultava, valkoinen PP-korkki.
- Hyvä kemikaalinkestävyys
- Lämmönkestävä (−100...+120 °C)
- Vakaa, tukeva ja tilaa säästävä rakenne
Leveä pohja ja matala painopiste parantavat tasapainoa. Täyttäminen, tyhjennys ja puhdistus on helppoa suuren aukon (120 mm Ø) ansiosta. Muotoiltu kahva ja pohjan lovi helpottavat täyttämistä ja tyhjentämistä. Sopii jauheiden ja muiden kiinteiden aineiden säilyttämiseen. Haalistumaton mitta-asteikko gallonille ja litroille.
- Hyvä kemikaalinkestävyys
- Lämmönkestävä (-100...+120 °C)
- Vakaa, tukeva ja tilaa säästävä rakenne
Leveä pohja ja matala painopiste parantavat tasapainoa. Täyttäminen, tyhjennys ja puhdistus on helppoa suuren aukon (120 mm Ø) ansiosta. Muotoiltu kahva ja pohjan lovi helpottavat täyttämistä ja tyhjentämistä. Sopii jauheiden ja muiden kiinteiden aineiden säilyttämiseen. Haalistumaton mitta-asteikko gallonille ja litroille.