PC, voidaan autoklavoida, kapea suuaukko, vakiomalliset PP-korkit
- Sopii hyvin höyrysterilointiin
- Turvalliset ja rikkoutumattomat
- Kemiallisesti inerttejä
VWR Collection -polykarbonaattisilla elatusainepulloilla voidaan korvata lasista valmistetut pullot. Pullot on suunniteltu siten, että ne soveltuvat kaikkiin laboratorion töihin ja kestävät lämpösterilointia (autoklavointi), säilytystä, kuljetusta ja biologisten laboratorionesteiden valmistuksen. Pulloja on pyöreitä ja neliskanttisia.
Takuutiivis sulkijamekanismi ja tiivisterangas, joka mahdollistaa korkkien tiiviin suojaamisen muovikalvolla. Pullot valmistetaan huolellisesti, ja jokaisen pullon seinämän yhdenmukainen paksuus, kirkkaus, asteikko ja vesitiiviys tarkistetaan.
Erikseen voidaan tilata septakorkki tai PTFE-membraanilla varustettu ilmanvaihdon mahdollistava korkki.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan