VWR®, Bottles, Narrow Neck, Round, LDPE, with Screw Caps
Toimittaja: VWR
VWR®
215-5639EA 23.3 EUR
215-5639 215-5638 215-5637 215-5642 215-5641 215-5640
VWR®, Bottles, Narrow Neck, Round, LDPE, with Screw Caps
Pullot Muovipullot
LDPE, translucent. Excellent for sample collection, storage and transporting liquids.
  • Vesitiivis, kestävä ja monikäyttöinen
  • Voidaan puristaa - erinomainen tippapullona tai pesupullona
  • Kohoasteikko
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan