VWR®, Pullo, kapea suuaukko, pyöreä, kierrekorkilla
Toimittaja: VWR
VWR®
215-0057EA 210 EUR
215-0057 VWRI215-1596_U 215-0059 215-1596 215-0058 215-1594 215-1595 215-1592 215-1593 215-3261
VWR®, Pullo, kapea suuaukko, pyöreä, kierrekorkilla
Pullot Lasipullot
Borosilikaatti 3.3 lasia, PP kierrekorkilla ja kaatorenkaalla.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta hyvä lämpötilan muutoksien kestävyys
Edullinen vaihtoehto moniin laboratoriosovelluksiin. Pyöreä, asteikko, DIN GL 32 tai GL 45 -kierre, kaatorengas ja sininen kierrekorkki.
Sertifikaatit: ISO 4796