Pullo, kapea suuaukko, GL-kierre, ilman kierrekorkkia, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
215-1538EA 48.6 EUR
215-1538 215-1539 215-2427 215-1536 215-1537 215-1534 215-2425 215-2426 215-1535 215-1532 215-1533 215-1541 215-1542 215-1540 215-3295
Pullo, kapea suuaukko, GL-kierre, ilman kierrekorkkia, DURAN®
Pullot Lasipullot
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas, ei kierrekorkkia.
Pyöreä, asteikko, DIN-kierre. Ilman kaatorengasta ja kierrekorkkia.
Painettu jäljityskoodi (erätunniste).
*N tilavuus ja erikoismuotoiltu lasireunus helpottaa kaatamista ilman erillistä kaatorengasta.
**Pullossa oleva rengasvahvike osoittaa pullon nimellistilavuuden.
Sertifikaatit: ISO 4796-1