Pullo, kapea suuaukko, ruskea, GL kierre, ilman kierrekorkkia, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
215-3808EA 488 EUR
215-3808 215-3807 215-3806 215-3805 215-3804 215-1578 215-1579 215-3799 215-1576 215-3798 215-3215 215-1577 215-1574 215-3797 215-3796 215-1575 215-1572 215-4487 215-1573 215-3794 215-3793 215-3296 215-2436 215-2434 215-2435 215-1581 215-1582 215-1580
Pullo, kapea suuaukko, ruskea, GL kierre, ilman kierrekorkkia, DURAN®
Pullot Lasipullot
DURAN®, borosilicate glass 3.3, amber, without or with pouring ring and screw cap.
  • Very good chemical resistance, high temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Purely external application of the colour ensures unchanged DURAN® properties on the interior
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
  • Amber glass meets USP 671 and Eur. Ph. 3.2.1. for protection against UV light
Pyöreä, asteikko, DIN-kierre.
Painettu jäljityskoodi (erätunniste).
N tilavuus ja erikoismuotoiltu lasireunus helpottaa kaatamista ilman erillistä kaatorengasta.
Pullonsuussa olevan rengasvahvikkeen ansiosta nimellistilavuuden nestepinta pysyy näkyvissä.
Sertifikaatit: ISO 4796-1