Pullo, kapea suuaukko, kierrekorkilla, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
215-7583EA 36 EUR
215-7583 215-7584 215-7585 215-7586 215-7581 215-7582
Pullo, kapea suuaukko, kierrekorkilla, Nalgene®
Pullot Muovipullot
PC, transparent with PP screw cap.
  • Vankka, iskunkestävä ja kevyt
  • Lämmönkestävä 135 °C:een asti, voidaan autoklavoida
  • Tiivis
Ideal for storing aqueous solutions and for short-term storage of culture media. The four and eight litre sizes have built-in shoulder loop for attaching an identification tag.