Pullo, kapea suuaukko, kierrekorkilla, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
215-7165EA 247 EUR
215-7165 215-7166 215-7161 215-7162 215-7163 215-7164
Pullo, kapea suuaukko, kierrekorkilla, Nalgene®
Pullot Muovipullot
PFA, translucent, with PFA screw cap.
  • Kestävät poikkeuksellisen hyvin kemikaaleja
  • Lämmönkestävyys −270...+250 °C, voidaan autoklavoida
  • Tiivis
Pullot kestävät erittäin hyvin äärilämpötiloja, kemikaaleja ja korroosiota. Ei reagoi juuri minkään kemiallisen aineen kanssa lukuun ottamatta sulaneita alkalimetalleja, fluoriyhdisteitä ja kompleksisia halogeeniyhdisteitä korkeissa lämpötiloissa ja kovassa paineessa.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan.