Pullo, kapea suuaukko, kierrekorkilla, Boston-tyyppi, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Scientific
Nalgene®
215-0234EA 1810 EUR
215-0234 215-1379 215-0189 215-0225 215-0246 215-0194 215-0190 215-1377 215-0209 215-0207
Pullo, kapea suuaukko, kierrekorkilla, Boston-tyyppi, Nalgene®
Pullot Muovipullot
HDPE, läpinäkyvä, PP-kierrekorkki
  • Hyvä kemikaalien kestävyys
  • Lämmönkestävyys -100...+120 °C
  • Tiivis
Soveltuvat nesteiden keräämiseen, säilyttämiseen ja kuljetukseen. Vakaa ja kestävä.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan