Pullo, kapea suuaukko, kierrekorkilla, steriili, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
215-1180EA 209 EUR
215-1180 215-1169 215-1163 215-1164 215-1173 215-1170 215-1181 215-1171
Pullo, kapea suuaukko, kierrekorkilla, steriili, Nalgene®
Pullot Muovipullot
HDPE, translucent with white PP screw cap.
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kestää lämpötiloja –100...+120 °C
  • Tiivis
Valmistettu ja pakattu puhdastilaolosuhteissa, jotta biologisten partikkelien aiheuttama kontaminaatioriski olisi mahdollisimman vähäinen. Myrkytön ja pyrogeenitön, steriloitu gammasäteilyllä. Pakattu alustalle kutistemuovikalvoon.
Sertifikaatit: Säädöstenmukainen (USP-luokka VI).