Pullo, kapea suuaukko, Economy-pullo, kierrekorkilla, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Scientific
Nalgene®
215-0998EA 66.1 EUR
215-0998 215-1028 215-1029 215-1027 215-1030
Pullo, kapea suuaukko, Economy-pullo, kierrekorkilla, Nalgene®
Pullot Muovipullot
HDPE, läpikuultava, PP-kierrekorkki
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kestää lämpötiloja –100...+120 °C
  • Tiivis
Kapeasuiset Economy-pullot ovat alkuperäisten Nalgene® Lab Quality -pullojen kevyempi versio. Ne sopivat vähemmän kevyeen peruskäyttöön.