Pullo, kapea suuaukko, neliönmalliset, kierrekorkit, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
215-7641EA 25.9 EUR
215-7641 215-7642 215-7621 215-7643 215-7622 215-7644 215-7645 215-7623 215-7624 215-7646 215-7625 215-7626
Pullo, kapea suuaukko, neliönmalliset, kierrekorkit, Nalgene®
Pullot Muovipullot
HDPE, translucent or PPCO, translucent, with PP screw cap.
  • HDPE: Good chemical resistance/PPCO: Very good chemical resistance
  • HDPE: Heat resistant up to 120 °C/PPCO: Heat resistant up to 135 °C, autoclavable
  • Leakproof