Pullo, kapea suuaukko, standardisoitu kapeakaulainen
Toimittaja: Kartell
Kartell
215-1337EA 6 EUR
215-1337 215-1336 215-1334 215-1338 215-1335
Pullo, kapea suuaukko, standardisoitu kapeakaulainen
Pullot Muovipullot
In PP, with threaded cap.
  • With standardised GL thread
  • Perfect sealing
Sertifikaatit: Compliant with DIN 13316 and DIN 168.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan