Pullo, kapea suuaukko, Premium, kierrekorkilla, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
215-2062EA 56.9 EUR
215-2062 215-2060 215-2061 215-2059
Pullo, kapea suuaukko, Premium, kierrekorkilla, DURAN®
Pullot Lasipullot
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Erittäin hyvä kemikaalien ja lämmönvaihtelun kestävyys (160 K)
  • Asteikon tarkkuus ±5 %, käänteinen lisäasteikko, josta näkee poistetun määrän.
  • Koko pullo-, korkki- ja kaatorengasjärjestelmä täyttää USP/FDA-standardien vaatimukset
Huippuluokkainen laboratoriopullo on kehityksessä askeleen edellä tavallisia laboratoriopulloja. Pullon kyljessä olevan asteikon tarkkuus on ±5%, ja käänteisestä asteikosta voi nähdä tarkasti myös poistetun tilavuuden. Turvallisen ja luotettavan pullon mukana toimitetaan erätodistus. Kierrekorkki kestää lämpötiloja erittäin hyvin ja lisäksi korkissa on kaatorengas. Korkin lämmönkestävyys on -196...+200 °C. Korkissa on PTFE-pinnoitettu silikonitiiviste, joka estää niin nesteiden kuin kaasufaasienkin vuotamisen. Korkissa ja kaatorenkaassa ei ole väriaineita, jotka voisivat haihtua uuniin, kuivaussäiliöön tai sterilointikammioon. Pulloihin on merkitty jäljityskoodi. Jäljityskoodin perusteella voidaan tunnistaa erä, valmistusaika, lasilaatu ja standardien mukaisuus. Toisin kuin tavallisissa pulloissa, todistus toimitetaan aina tuotteen mukana.
Painettu jäljityskoodi (erätunniste).
Sertifikaatit: ISO 4796-1 and DIN ISO 718