Pullo, kapea suuaukko, kierrekorkilla, Azlon®
Toimittaja: SciLabware
Azlon®
215-0523EA 20.5 EUR
215-0523 215-0522 215-0525 215-3108 215-4058 215-0526
Pullo, kapea suuaukko, kierrekorkilla, Azlon®
Pullot Muovipullot
LDPE, translucent with PP screw cap.
  • Good chemical resistance, heat resistant up to +80 °C
  • More flexible and more impact resistant than HDPE bottles
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan