Pullo, kapea suuaukko, kierrekorkilla
Toimittaja: Kartell
plastilab®
215-1360EA 5.3 EUR
215-1360 215-1359 215-1358 215-1361 215-1362
Pullo, kapea suuaukko, kierrekorkilla
Pullot Muovipullot
PE, harmaa
  • Tiiviydestä huolehtivat kaksoistiiviste ja tiivistetulppa
  • Helposti irrotettavat korkit
  • Läpinäkymättömät pullot soveltuvat valoherkkien aineiden varastointiin
Pyöristettyihin hartioihin ei kerry jäämiä, pulloissa on tarttumisottimet ja sinetöitävät korkit