Pullo, kapea suuaukko, neliönmalliset, kierteillä
Toimittaja: Emballator Mellerud Plast
215-3071EA 3.6 EUR
215-3071 215-3068 215-3069 215-3067 215-3074
Pullo, kapea suuaukko, neliönmalliset, kierteillä
Pullot Muovipullot
HDPE, natural, without screw cap.
  • Neliönmuotoinen, tilaa säästävä
  • Kierrekorkki on tilattava erikseen
Pakkaamiseen, näytteiden keräämiseen ja säilytykseen.