Pullo, kapea suuaukko, vakiohios tulpat, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
215-1118EA 105 EUR
215-1118 215-1119 215-1149 215-1116 215-1117 215-1147 215-1114 215-1148 215-1115 215-1145 215-1146 215-1113 215-1121 215-1143 215-1144 215-1120 215-1150 215-1151
Pullo, kapea suuaukko, vakiohios tulpat, DURAN®
Pullot Lasipullot
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas tai ruskea, vakiohios ja lasitulppa.
Tilavuus painettu valkoisella pullon kylkeen. Kyljessä alue omia merkintöjä varten. Ruskea pullo suojaa valoherkkiä aineita.
ISO 4796-2.
Painettu jäljityskoodi (erätunniste).