Pullo, leveä suuaukko, normaalit hiokset
Toimittaja: Hecht
215-1457EA 25.3 EUR
215-1457 215-1456 215-1453 215-1454 215-1473
Pullo, leveä suuaukko, normaalit hiokset
Pullot Lasipullot
Soda-lime glass, clear or brown, with standard ground joint and HDPE stopper.
  • Hyvät kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet
  • Soveltuu käytettäväksi erittäin kuumissa sovelluksissa
  • Vaihdettavat lasitulpat
Sertifikaatit: DIN 12039, ISO 4796