Roller-pullo, soluviljelyyn, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
391-0670EA 297 EUR
391-0670 391-0672
Roller-pullo, soluviljelyyn, DURAN®
Pullot Pyörivät pullot
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas, jossa on DIN-kierre (GL 45).
Mukana toimitetaan sininen PP-kierrekorkki ja kaatorengas.
Mukana toimitetaan sininen PP-kierrekorkki ja kaatorengas.