Roller-pullo, soluviljelyyn, CELLMASTER®
Toimittaja: Greiner bio-one
GREI680180_18EA 195 EUR
GREI680180_18
Roller-pullo, soluviljelyyn, CELLMASTER®
Pullot Pyörivät pullot
PET- tai PETG-muovia, kierrekorkit (HDPE), steriilit
Myynnissä on korkeita ja matalia malleja, joissa on joko sileä tai uurrettu pinta. Uurrettu pinta laajentaa roller-pullojen viljelypintaa, vaikka korkeus ei muutu. Matalissa uurretuissa pulloissa on 2 tai 2,5 kertaa suurempi viljelypintaa ja korkeissa uurretuissa pulloissa 5 kertaa suurempi viljelypintaa kuin vastaavissa sileissä pulloissa. Kaikki pullot on sertifioitu: ne eivät sisällä RNaasia, DNaasia, ihmisen DNA:ta, pyrogeenejä tai sytotoksiineja.
  • Monenlaisille kiinnittyville solulinjoille soveltuva pinta
  • PET-muovi on erittäin vakaata ja läpäisee hyvin kaasuja. PETG on glykolimuokattua PET-muovia, joka takaa paremman vakauden ja tasaisen läpinäkyvyyden
  • Särkymätön
  • Kaikissa pulloissa on vakiomalliset kierrekorkit
Myynnissä on korkeita ja matalia malleja, joissa on joko sileä tai uurrettu pinta. Uurrettu pinta laajentaa roller-pullojen viljelypintaa, vaikka korkeus ei muutu. Matalissa uurretuissa pulloissa on 2 tai 2,5 kertaa suurempi viljelypintaa ja korkeissa uurretuissa pulloissa 5 kertaa suurempi viljelypintaa kuin vastaavissa sileissä pulloissa. Kaikki pullot on sertifioitu: ne eivät sisällä RNaasia, DNaasia, ihmisen DNA:ta, pyrogeenejä tai sytotoksiineja.
  • Monenlaisille kiinnittyville solulinjoille soveltuva pinta
  • PET-muovi on erittäin vakaata ja läpäisee hyvin kaasuja. PETG on glykolimuokattua PET-muovia, joka takaa paremman vakauden ja tasaisen läpinäkyvyyden
  • Särkymätön
  • Kaikissa pulloissa on vakiomalliset kierrekorkit
Ø × K: matala malli (sileä) 116 × 276 mm; matala malli (uurrettu) 122 × 275 mm; korkea malli 122 × 500 mm
Ø × K: matala malli (sileä) 116 × 276 mm; matala malli (uurrettu) 122 × 275 mm; korkea malli 122 × 500 mm
Sertifikaatit: Sertifioidusti USP:n luokan VI vaatimusten mukainen
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan