Roller-pullo, soluviljelyyn, CELLMASTER®
Toimittaja: Greiner bio-one
CELLMASTER®
GREI680068_24EA 193 EUR
GREI680068_24 392-0065 GREI680058_24 GREI680065_24 392-0066 392-0082 392-0063 392-0070 GREI680060_24 GREI681075_24 392-0084
Roller-pullo, soluviljelyyn, CELLMASTER®
Pullot Pyörivät pullot
Polystyreeniä, kierrekorkeissa (HDPE) tai suodattimellisissa kierrekorkeissa on hydrofobinen kalvo (PET/PTFE), soluviljelykäsitelty pinta, steriili
Myynnissä on korkeita ja matalia malleja, joissa on joko sileä tai uurrettu pinta. Uurrettu pinta laajentaa roller-pullojen viljelypintaa, vaikka korkeus ei muutu. Matalissa uurretuissa pulloissa on 2 tai 2,5 kertaa suurempi viljelypinta ja korkeissa uurretuissa pulloissa 5 kertaa suurempi viljelypinta kuin vastaavissa sileissä pulloissa. Kaikki pullot on sertifioitu: ne eivät sisällä RNaasia, DNaasia, ihmisen DNA:ta, pyrogeenejä tai sytotoksiineja.
  • Solujen kiinnittymistä parantava fyysinen pintakäsittely
  • Erinomainen vakaus ja optiikka
  • Pullo avautuu nopeasti kääntämällä korkkia vain ⅔ kierrosta
  • Kierrekorkkien entistä parempi karhennus takaavat pitävän otteen ja helpottavat avaamista/sulkemista
  • Eränumero ja erääntymispäivä merkitty jokaiseen roller-pulloon
Myynnissä on korkeita ja matalia malleja, joissa on joko sileä tai uurrettu pinta. Uurrettu pinta laajentaa roller-pullojen viljelypintaa, vaikka korkeus ei muutu. Matalissa uurretuissa pulloissa on 2 tai 2,5 kertaa suurempi viljelypinta ja korkeissa uurretuissa pulloissa 5 kertaa suurempi viljelypinta kuin vastaavissa sileissä pulloissa. Kaikki pullot on sertifioitu: ne eivät sisällä RNaasia, DNaasia, ihmisen DNA:ta, pyrogeenejä tai sytotoksiineja.
  • Solujen kiinnittymistä parantava fyysinen pintakäsittely
  • Erinomainen vakaus ja optiikka
  • Pullo avautuu nopeasti kääntämällä korkkia vain ⅔ kierrosta
  • Kierrekorkkien entistä parempi karhennus takaavat pitävän otteen ja helpottavat avaamista/sulkemista
  • Eränumero ja erääntymispäivä merkitty jokaiseen roller-pulloon
Ø × K: matala malli 122 × 271 mm, korkea malli 122 × 500 mm
Ø × K: matala malli 122 × 271 mm, korkea malli 122 × 500 mm
Sertifikaatit: Sertifioidusti USP:n luokan VI vaatimusten mukainen
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan