Vesinäytepullo, steriilit
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
331-0066EA 206 EUR
331-0066 331-0051 331-0063 331-0070 331-3405 331-3403 331-0065 331-3427 331-3412 331-0053 331-3526 331-0054 331-0067 331-3408 331-3428 331-3411 331-3426 331-0064 331-0052 331-0069 331-0068 331-3407
Vesinäytepullo, steriilit
Pullot Vesinäytepullot
HDPE.
  • Standardien mukainen annostus: ISO 5667-3/ISO 19458 standardi
  • Natriumtiosulfaatti jauheena
  • Sinetöity punainen kierrekorkki takaa pullojen steriiliyden ennen käyttöä
  • Säilyvyys enintään 2 vuotta
Pulloihin annostellaan natriumtiosulfaattia, joka estää veteen liuenneen kloorin, bromin ja otsonin vaikutuksen näytteenoton aikana. Nelikulmaiset tai suorakulmaiset pullot tehokkaampaan säilytykseen.