Virtsanäyteastia
Toimittaja: Simport Scientific
720-0390EA 488 EUR
720-0390 720-0391
Virtsanäyteastia
Näyteastiat, muovia Virtsasäiliöt
Polypropylene bottle useful as a Drosophila stock bottle.
  • Graduated from 0 to 170 ml and 0 to 6 oz.
  • Can also be used as a drosophila stock bottle
  • Snap cap supplied separately
Bottles feature a dip-stick well for small volume testing and a pour spout for dripless pouring. The square base makes this bottle very stable.
Tilaustiedot: Snap cap must be purchased separately.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan